Learn More
1-nitro-4 -(trifluorométhoxy)benzène, 98+ %
Code produit 11339745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339745 25 g 25g
11319745 1 g 1g
11329745 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11339745 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19783.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
1-Nitro-4-(trifluorométhoxy)benzène est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits agrochimiques pharmaceutiques et les champs de colorants.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 713-65-5
Formule moléculaire C7H4F3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 207.11
Numéro MDL MFCD00040302
Clé InChI UBEIKVUMDBCCRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-nitro-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy nitrobenzene, p-nitrotrifluoromethoxybenzene, 4-nitro-1-trifluoromethoxybenzene, 1-nitro-4-trifluoromethoxy-benzene, p-nitrotrifluoromethoxybenzen, benzene, 1-nitro-4-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4'-nitroanisole, p-nitrotrifluoroanisole
CID PubChem 522405
Nom IUPAC 1-nitro-4-(trifluorométhoxy)benzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Point de fusion 15°C
Densité 1.447
Point d’ébullition 87°C to 89°C (15 mmHg)
Indice de réfraction 1.467
Quantité 25 g
Beilstein 1966388
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 207.11
Pourcentage de pureté ≥98%