Learn More
1-Nitroadamantane, TRC
Code produit 30133060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133060 10 g 10g
17919644 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133060 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN49140010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7575-82-8
Formule moléculaire C10H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.23
Synonyme 1-Nitrotricyclo[3.3.1.13,7]decane, NSC130990, NSC235788
Nom IUPAC 1-nitroadamantane
SMILES [O-][N+](=O)[C@@]12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Nitroadamantane
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C10H15NO2/c12-11(13)10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
Poids de la formule 181.1103