Learn More
1-Nitronaphthalen-2-ol, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31006592
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31006592 250 mg
30989138 25 g
31000051 1 g
30993303 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31006592 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12637250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Nitronaphthalen-2-ol
CAS 550-60-7
Formule moléculaire C10H7NO3
Numéro MDL MFCD00021461
Quantité 250 mg
SMILES OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1[N+]([O-])=O
Poids moléculaire (g/mol) 189.17
Pourcentage de pureté 98%