Learn More
1-Nitronaphtalène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Nitronaphthalene |
| CAS | 86-57-7 |
| Formule moléculaire | C10 H7 N O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1-Nitronaphthalene, Naphthalene','1-nitro- (8CI','9CI','ACI), 1-Nitronaphthalene (ACI), 1-Nitronaphthaline, Nitrol, Nitrol (pesticide), NSC 9584, α-Nitronaphthalene |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H7NO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cccc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 1-nitronaphtalène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 173.17 |
| Poids de la formule | 173.0477 |