Learn More
1-nitropropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10396720 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10396720 5 g Flacon en verre 5g
10665562 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10396720 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128900050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-03-2
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Numéro MDL MFCD00007407
Clé InChI JSZOAYXJRCEYSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propane, 1-nitro, nitropropane, propane, nitro, ccris 1329, dsstox_cid_980, dsstox_rid_75902, dsstox_gsid_20980, nitro-propane, n-nitropropane, 3-nitropropane
CID PubChem 7903
ChEBI CHEBI:76261
Nom IUPAC 1-nitropropane
SMILES CCC[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Nitropropane
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -108°C
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 132°C
Point d’éclair 33°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2NO2
Indice de réfraction 1.4005 to 1.4025
Quantité 5 g
Beilstein 01, 115
Fieser 01,745
Merck Index 15, 6714
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.4mL/100mL (20°C). Other solubilities: miscible with many organic solvents
Viscosité 0.844 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 89.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide