Learn More
1-nitropropane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Nitropropane |
| CAS | 108-03-2 |
| Formule moléculaire | C3 H7 N O2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Propane, 1-nitro- (8CI, 9CI, ACI), 1-Nitropropane (ACI), NSC 6363 |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCC[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 1-nitropropane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 89.09 |
| Poids de la formule | 89.0477 |