Learn More
1-Nitropyrène, TRC
Code produit 30481778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30481778 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30481778 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5199501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Nitropyrene
CAS 5522-43-0
Formule moléculaire C16 H9 N O2
Quantité 1 g
Synonyme Pyrene, 1-nitro-, 1-Nitropyrene, 3-Nitropyrene, NSC 81340
Formule InChI InChI=1S/C16H9NO2/c18-17(19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Nom IUPAC 1-nitropyrène
Poids moléculaire (g/mol) 247.25
Poids de la formule 247.0633