Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-acide disulfonique, hydrate de sel disodique, pur, indicateur
Artikelnummer. 10468872 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Packungsgröße:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Conditionnement Packungsgröße
10468872 100 g Flacon en verre 100g
10551954 25 g Flacon en verre 25g
10041561 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10468872 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 346551000
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 525-05-3 | C10H5NNa2O8S2 | 377.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 525-05-3
Formule moléculaire C10H5NNa2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 377.25
Numéro MDL MFCD00149246
Clé InChI DMKMTGULLYISBH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nitroso-r salt, nitroso r, sodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate, disodium 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonate, nitroso r salt, 1-nitroso-3,6-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitroso-, disodium salt, 3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulphonate
CID PubChem 10672
Nom IUPAC disodium ; 3-hydroxy-4-nitrosonaphtalène-2,7-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].OC1=C(N=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 1-Nitroso-2-naphthol-3, 6-disulfonic acid, disodium salt hydrate
Point de fusion >300.0°C
Couleur Jaune à orange
Perte à la dessiccation 5% max. (1 g, 105°C)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 11, II, 190
Merck Index 15, 6731
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble in water
Poids de la formule 377.25
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid, disodium salt hydrate
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.