Learn More
1-nitroso-2-naphthol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483324 10 g -
11493324 50 g 50g
11403334 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483324 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10622.09
 Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 131-91-9 | C10H7NO2 | 173.171 g/mol
1-Nitroso-2-naphthol as a complexing agent for the on-line preconcentration of cobalt with FI-FAAS. 1-Nitroso-2-naphthol is the chelating ion-exchanger in the synthesis of alumina adsorbents that are of acidic, basic and neutral nature. It is used for the removal and preconcentration of Pb(II), Cu(II), Cr(III) from waste, as well as drinking water. It is also used in the preconcentration of cobalt using C(18) microcolumn with flow injection that is coupled to a flame atomic absorption spectrometry (FI-FAAS) system. 1-Nitroso-2-naphthol is used in the preparation of 1-nitroso-2-naphthol-sodium nitrite reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-nitroso-2-naphthol en tant qu’agent complexant pour la préconcentration en ligne du cobalt par FI-FAAS. Le 1-nitroso-2-naphthol est l’échangeur d’ions chélateurs employé dans la synthèse d’adsorbants d’alumine qui sont de nature acide, basique et neutre. Il est utilisé pour l’extraction et la préconcentration du Pb(II), du Cu(II) et du Cr(III) dans les déchets et l’eau potable. Il est également utilisé dans la préconcentration du cobalt en microcolonne C(18) par injection de flux couplée à une spectrométrie d’absorption atomique en mode de flamme (FI-FAAS). Le 1-nitroso-2-naphthol entre dans la composition du nitrite de 1-nitroso-2-naphthol-sodium employé comme réactif.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver à l’abri des agents oxydants forts et des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 131-91-9
Formule moléculaire C10H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.171
Numéro MDL MFCD00003884
Clé InChI YXAOOTNFFAQIPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-nitroso-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-nitroso, nitroso-beta-naphthol, 2-naphthol, 1-nitroso, 1-nitroso-2-naftol, zelen moridlova 4, zelen moridlova 4 czech, alpha-nitroso-beta-naphthol, 1-nitroso-2-naftol czech, unii-757i55u2qx
CID PubChem 8580
Nom IUPAC 1-nitrosonaphtalène-2-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2N=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Nitroso-2-naphthol
Point de fusion 104°C to 108°C (decomposition)
Quantité 10 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 776947
Merck Index 14,6641
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 173.17
Pourcentage de pureté 99%