Learn More
1-nitroso-2-naphthol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Nitroso-2-naphthol as a complexing agent for the on-line preconcentration of cobalt with FI-FAAS. 1-Nitroso-2-naphthol is the chelating ion-exchanger in the synthesis of alumina adsorbents that are of acidic, basic and neutral nature. It is used for the removal and preconcentration of Pb(II), Cu(II), Cr(III) from waste, as well as drinking water. It is also used in the preconcentration of cobalt using C(18) microcolumn with flow injection that is coupled to a flame atomic absorption spectrometry (FI-FAAS) system. 1-Nitroso-2-naphthol is used in the preparation of 1-nitroso-2-naphthol-sodium nitrite reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-nitroso-2-naphthol en tant qu’agent complexant pour la préconcentration en ligne du cobalt par FI-FAAS. Le 1-nitroso-2-naphthol est l’échangeur d’ions chélateurs employé dans la synthèse d’adsorbants d’alumine qui sont de nature acide, basique et neutre. Il est utilisé pour l’extraction et la préconcentration du Pb(II), du Cu(II) et du Cr(III) dans les déchets et l’eau potable. Il est également utilisé dans la préconcentration du cobalt en microcolonne C(18) par injection de flux couplée à une spectrométrie d’absorption atomique en mode de flamme (FI-FAAS). Le 1-nitroso-2-naphthol entre dans la composition du nitrite de 1-nitroso-2-naphthol-sodium employé comme réactif.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver à l’abri des agents oxydants forts et des bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Nitroso-2-naphthol |
| Point de fusion | 104°C to 108°C (decomposition) |
| Quantité | 50 g |
| Numéro UN | UN3077 |
| Beilstein | 776947 |
| Merck Index | 14,6641 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 173.17 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et traitement
- 1-Nitroso-2-naphthol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Nitroso-2-naphthol