Learn More
1-Nitrosopyrrolidine-2-one (200 μg/mL en méthanol), TRC
Code produit 30478259
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478259 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30478259 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCKIT85151X1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Nitrosopyrrolidin-2-one
CAS 54634-49-0
Formule moléculaire C4H6N2O2
Quantité 1 mL
Synonyme 1-Nitroso-2-pyrrolidinone, 1-Nitroso-2-pyrrolidone, N-Nitroso-2-pyrrolidinone
Formule InChI InChI=1S/C4H6N2O2/c7-4-2-1-3-6(4)5-8/h1-3H2
SMILES O=C1CCCN1N=O
Nom IUPAC 1-nitrosopyrrolidine-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 114.1
Poids de la formule 114.0429
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Nitrosopyrrolidin-2-one 200 μg/mL