Learn More
1-nonanethiol, 98 %
Code produit 11393116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393116 25 g 25g
11383116 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393116 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10988.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1455-21-6
Formule moléculaire C9H20S
Poids moléculaire (g/mol) 160.319
Numéro MDL MFCD00004913
Clé InChI ZVEZMVFBMOOHAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-nonanethiol, n-nonyl mercaptan, nonyl mercaptan, nonylthiol, unii-39lg2etv2j, 39lg2etv2j, nonanethiol, non-thiol, n-nonylmercaptan, 1-nonylthiol
CID PubChem 15077
Nom IUPAC nonane-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Nonanethiol
Densité 0.842
Point d’ébullition 219°C to 220°C
Point d’éclair 79°C (174°F)
Indice de réfraction 1.4548
Quantité 25 g
Beilstein 1733631
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 160.32
Pourcentage de pureté 98%