Learn More
1-Nonanéthiol, TRC
Code produit 30467868
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30467868 2.5 g 2.50g
30476825 1 g -
30480308 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30467868 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN6497652.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1455-21-6
Formule moléculaire C9 H20 S
Poids moléculaire (g/mol) 160.32
Synonyme 1-Mercaptononane, NSC 5563, Nonanethiol, Nonyl mercaptan, Nonylthiol, n-Nonanethiol, n-Nonyl mercaptan, n-Nonylthiol
Nom IUPAC Nonane-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Nonanethiol
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H20S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
Poids de la formule 160.1286