Learn More
1-Nonanéthiol, TRC
Code produit 30480308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480308 500 mg 500mg
30467868 2.5 g 2.50g
30476825 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30480308 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN649765500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1455-21-6
Formule moléculaire C9 H20 S
Poids moléculaire (g/mol) 160.32
Synonyme 1-Mercaptononane, NSC 5563, Nonanethiol, Nonyl mercaptan, Nonylthiol, n-Nonanethiol, n-Nonyl mercaptan, n-Nonylthiol
Nom IUPAC Nonane-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Nonanethiol
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H20S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
Poids de la formule 160.1286