Learn More
Nonan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10744471 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10744471 250 mL Flacon en verre 250mL
10498690 100 mL Flacon en verre 100mL
10541554 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10744471 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 157472500
 Article restreint
Expédition estimée: 01-03-2027
Ajouter au panier
CAS: 143-08-8 | C9H20O | 144.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-08-8
Formule moléculaire C9H20O
Poids moléculaire (g/mol) 144.26
Numéro MDL MFCD00002990
Clé InChI ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-nonanol, nonanol, n-nonyl alcohol, nonyl alcohol, pelargonic alcohol, octyl carbinol, 1-hydroxynonane, nonalol, n-nonanol, n-nonan-1-ol
CID PubChem 8914
ChEBI CHEBI:35986
Nom IUPAC nonan-1-ole
SMILES CCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Nonanol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -5.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8270g/mL
Point d’ébullition 213.0°C to 215.0°C
Point d’éclair 74°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)8OH
Indice de réfraction 1.4324 to 1.4344
Quantité 250 mL
Numéro UN 3082
Beilstein 01, 423
Merck Index 15, 6766
Gravité spécifique 0.827
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/L (20°C)
Poids de la formule 144.26
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Nonanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.