Learn More
1-nonanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414164
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11414164 500 g 500g
11404164 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11414164 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12510.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 143-08-8 | C9H20O | 144.258 g/mol
The primary use of nonanol is in the manufacture of artificial lemon oil. 1-Nonanol is mainly used in man-made rose essence, plasticizer, surfactant. 1-Nonanol was used as a reference material in the determination of airborne spore levels. 1-Nonanol inhibited the bacterial luciferase (BL) reaction in a dose-dependent manner.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘usage primaire du nonanol est dans la fabrication de l‘huile de citron artificielle. Le 1-nonanol est principalement utilisé dans l‘essence de rose artificielle, le plastifiant et le surfactant. Le 1-nonanol a été utilisé comme matériau de référence dans la détermination des niveaux de spores en suspension dans l‘air. Le 1-nonanol a inhibé la réaction bactérienne de la luciférase (BL) de manière dose-dépendante.
Solubilité
Soluble dans l‘eau (1 g/l) à 20°C, l’éther, l’éthanol, l’acétone, le chloroforme et l’huile minérale.
Remarques
Conserver à température ambiante. Veiller à une ventilation correcte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-08-8
Formule moléculaire C9H20O
Poids moléculaire (g/mol) 144.258
Numéro MDL MFCD00002990
Clé InChI ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-nonanol, nonanol, n-nonyl alcohol, nonyl alcohol, pelargonic alcohol, octyl carbinol, 1-hydroxynonane, nonalol, n-nonanol, n-nonan-1-ol
CID PubChem 8914
ChEBI CHEBI:35986
Nom IUPAC nonan-1-ole
SMILES CCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Nonanol
Point de fusion -7°C
Densité 0.827
Point d’ébullition 214°C to 216°C
Point d’éclair 75°C (167°F)
Odeur Pleasant
Formule linéaire CH3(CH2)8OH
Indice de réfraction 1.433
Quantité 500 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 969213
Merck Index 14,6679
Informations sur la solubilité Soluble in water (1g/L) at 20°C,ether,ethanol,acetone,chloroform,and mineral oil.
Poids de la formule 144.26
Pourcentage de pureté 99%