Learn More
1-nonanol, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10000300 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10000300 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10000300 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur N/4020/08
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Spécification
CAS 143-08-8
Point de fusion -5 °C
Point d’ébullition 213 °C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H20O
Numéro MDL 2990
Quantité 500 mL
Synonyme 1-nonanol, nonanol, n-nonyl alcohol, nonyl alcohol, pelargonic alcohol, octyl carbinol, 1-hydroxynonane, nonalol, n-nonanol, n-nonan-1-ol
Clé InChI ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCO
Nom IUPAC nonan-1-ole
Poids moléculaire (g/mol) 144.258
CID PubChem 8914
ChEBI CHEBI:35986
Poids de la formule 144,26g/mol
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Nonanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.