Learn More
1-Nonanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Nonanol |
| CAS | 143-08-8 |
| Formule moléculaire | C9 H20 O |
| Quantité | 50 mL |
| Synonyme | 1-Nonanol (9CI','ACI), Nonyl alcohol (8CI), 1-Hydroxynonane, Linevol 9, n-Nonan-1-ol, n-Nonyl alcohol, Nonan-1-ol, Nonanol, NSC 5521, Octyl carbinol, Pelargonic alcohol |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCO |
| Nom IUPAC | nonan-1-ole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 144.25 |
| Poids de la formule | 144.1514 |