Learn More
1-Nonylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483737 500 g 500g
11463737 25 g 25g
11473737 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18209.36
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 112-20-9 | C9H22ClN | 179.73 g/mol
1-Nonylamine is used as pharmaceutical intermediate. It is also used as a building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-nonylamine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique. Elle est aussi utilisée comme bloc de construction.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-20-9
Formule moléculaire C9H22ClN
Poids moléculaire (g/mol) 179.73
Numéro MDL MFCD00008249
Clé InChI IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nonylamine, n-nonylamine, 1-aminononane, 1-nonanamine, 1-nonylamine, unii-7l7h2ht4ok, 7l7h2ht4ok, nonyl-amine, n-nonyl amine, amine c9
CID PubChem 16215
Nom IUPAC nonan-1-amine
SMILES [Cl-].CCCCCCCCC[NH3+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Nonylamine
Point de fusion -1°C
Densité 0.784
Point d’ébullition 200°C to 202°C
Point d’éclair 62°C (143°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.433
Quantité 500 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1733633
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 143.27
Pourcentage de pureté ≥98%