Description
- Stabilité garantie tout au long de la durée de conservation, même après l’ouverture du flacon
- ±1 % de précision
- Traçabilité NIST
- Approuvé par l’EPA américaine
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Instrumentation ratio |
| Forme | Liquide |
| Précision | ±1 % de NTU |
| Volume (métrique) | 100 ml |
| Type d’emballage | Flacon en PEHD |