Learn More
1-O-acétyle-2,3,5-tri-O-benzoyl-bêta-D-ribofuranose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313456 1 g 1g
11323456 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11313456 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14302.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6974-32-9 | C28H24O9 | 504.491 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6974-32-9
Formule moléculaire C28H24O9
Poids moléculaire (g/mol) 504.491
Numéro MDL MFCD00005357
Clé InChI GCZABPLTDYVJMP-CBUXHAPBSA-N
Synonyme 1-o-acetyl-2,3,5-tri-o-benzoyl-beta-d-ribofuranose, beta-d-ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, 2r,3r,4r,5s-5-acetyloxy-3,4-bis benzoyloxy oxolan-2-yl methyl benzoate, 1-acetyl-2,3,5-tribenzoyl-beta-d-ribofuranose, 1-acetyl-2,3,5-tribenzoy-b-d-ribofuranose, 1-o-acetyl-2,3,5,tri-o-benzyl-beta-d-ribofuranose, 2r,3r,4r,5s-5-acetyloxy-3,4-dibenzoyloxyoxolan-2-yl methyl benzoate, 2s,3r,4r,5r-2-acetoxy-5-benzoyloxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate, .beta.-d-ribofuranose, 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, 2s,3r,4r,5r-2-acetoxy-5-benzoyloxy methyl tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate
CID PubChem 81455
Nom IUPAC [(2R,3R,4R,5S)-5-acétyloxy-3,4-dibenzoyloxyoxolan-2-yl]benzoate de méthyle
SMILES CC(=O)OC1C(C(C(O1)COC(=O)C2=CC=CC=C2)OC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose
Point de fusion 128°C to 130°C
Quantité 1 g
Beilstein 100243
Rotation optique +44° (c=0.5 in Chloroform)
Poids de la formule 504.5
Pourcentage de pureté 98%