Learn More
1-O-Diméthoxytrityl-2-(N-Fmoc)-4-Aminobutyl)-1,3-propanédiol, >95 %, TRC
Code produit 17998224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
100mg
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17998224 100 mg 100mg
17937734 2.5 g 2.50g
17937644 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17998224 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD460760100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 147190-32-7
Formule moléculaire C43 H45 N O6
Poids moléculaire (g/mol) 671.82
Synonyme [6-[Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]-5-(hydroxymethyl)hexyl]carbamic Acid 9H-fluoren-9-ylmethyl Ester, Diethyl Ester (4-Chlorobutyl)propanedioic Acid, Diethyl Ester (4-Chlorobutyl)malonic Acid, 1,3-Diethyl 2-(4-Chlorobutyl)propanedioate
Nom IUPAC 9H-fluor-9-ylméthyl N-[5-[[bis(4-méthoxyphényl)-phényl-méthoxy]méthyl]-6-hydroxy-hexyl]carbamate
SMILES OCC(CCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O)COC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=C(OC)C=C6
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-O-Dimethoxytrityl-2-(N-Fmoc)-4-Aminobutyl-1,3-propanediol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C43H45NO6/c1-47-35-23-19-33(20-24-35)43(32-13-4-3-5-14-32,34-21-25-36(48-2)26-22-34)50-29-31(28-45)12-10-11-27-44-42(46)49-30-41-39-17-8-6-15-37(39)38-16-7-9-18-40(38)41/h3-9,13-26,31,41,45H,10-12,27-30H2,1-2H3,(H,44,46)
Poids de la formule 671.3247
Pourcentage de pureté >95%