Learn More
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11406340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11406340 1 g 1g
11416340 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11406340 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27181.03
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 60134-26-1 | C6H12O4 | 148.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60134-26-1
Formule moléculaire C6H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Numéro MDL MFCD00134161
Clé InChI NVGJZDFWPSOTHM-XCSHRFQENA-N
Synonyme 1-o-methyl-2-deoxy-d-ribose, 2r,3s-2-hydroxymethyl-5-methoxytetrahydrofuran-3-ol, methyl 2-deoxy-d-ribofuranoside, 2r,3s-2-hydroxymethyl-5-methoxyoxolan-3-ol, methyl 2-deoxyribofuranoside, methyl-2-deoxy-d-erythro pentofuranoside, d-erythro-pentofuranoside, methyl 2-deoxy, pubchem9694, methyl 2-deoxy-d-erythro-pentofuranoside
CID PubChem 10154128
Nom IUPAC (2R,3S)-2-(hydroxyméthyl)-5-méthoxyoxolan-3-ol
SMILES COC1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose
Densité 1.224
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.469
Quantité 1 g
Rotation optique +23° (c=1 in Water)
Poids de la formule 148.17
Pourcentage de pureté 96%