Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Octacosanol |
| % min. CAS | 90.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 83.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 200.0°C to 250.0°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 90% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CH3(CH2)27OH |
| Show More |