Learn More
1-Octacosanol, TRC
Code produit 30010278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
25 g
Conditionnement:
2.50g
25g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010278 25 g 25g
30005324 2.5 g 2.50g
17913215 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010278 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO23965025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 557-61-9
Formule moléculaire C28 H58 O
Poids moléculaire (g/mol) 410.76
Synonyme Cluytyl alcohol, Montanyl alcohol, NSC 10770, NSC 57768, Octacosanol, Octacosyl alcohol, n-Octacosanol, 1-Octacosanol
Nom IUPAC octacosan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octacosanol
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C28H58O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29/h29H,2-28H2,1H3
Poids de la formule 410.4488