Learn More
Chlorure de 1-octadécanesulfonyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11357695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357695 5 g 5g
11367695 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357695 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02406.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10147-41-8
Formule moléculaire C18H37ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 353.00
Numéro MDL MFCD00051521
Clé InChI VDRWNKIQBYUKGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-octadecanesulfonyl chloride, octadecane-1-sulphonyl chloride, 1-octadecanesulphonyl chloride, acmc-20aoso, octadecanesulfonylchloride, octadecanesulfonyl chloride, 1-octadecanesulfonylchloride
CID PubChem 66281
Nom IUPAC octadecane-1-sulfonyl chloride
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octadecanesulfonyl chloride
Point de fusion 56°C to 60°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1794152
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 353.01
Pourcentage de pureté 95%