Learn More
Chlorure de 1-octadécanesulfonyle, 95 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Octadecanesulfonyl chloride |
| Point de fusion | 56°C to 60°C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Beilstein | 1794152 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Poids de la formule | 353.01 |
| Pourcentage de pureté | 95% |