Learn More
1-Octadécanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10667534 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10667534 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10534061 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10667534 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 129300025
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 112-92-5 | C18H38O | 270.5 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-92-5
Formule moléculaire C18H38O
Poids moléculaire (g/mol) 270.5
Numéro MDL MFCD00002823
Clé InChI GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme stearyl alcohol, 1-octadecanol, octadecanol, octadecyl alcohol, n-octadecanol, 1-hydroxyoctadecane, n-1-octadecanol, stearol, n-octadecyl alcohol, stearic alcohol
CID PubChem 8221
ChEBI CHEBI:32154
Nom IUPAC octadécane-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Octadecanol
Acidité 1mg KOH/g max.
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 55.0°C to 58.0°C
Couleur Blanc
Densité 185g/mL
Point d’ébullition 210.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 185°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3(CH2)17OH
Quantité 2.5 kg
Beilstein 01, 431
Merck Index 15, 8932
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and benzene
Poids de la formule 270.5
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Paillettes