Learn More
1-octadécanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489872 500 g 500g
11484150 250 g 250g
11499872 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489872 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12020.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 112-92-5 | C18H38O | 270.501 g/mol
1-Octadecanol has been used as surfactant for the functionalization of carbon nanotubes. It is employed as emulsion stabilizer for creams and lotions, quality modifier of lipsticks, additive for ointment base and cream conditioners for smooth touch to skin for cosmetic uses. It is auxiliary for emulsifiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-octadécanol a été utilisé comme surfactant pour la fonctionnalisation des nanotubes de carbone. Il est utilisé comme stabilisateur d’émulsion pour les crèmes et les lotions, modificateur de qualité des bâtonnets à lèvres, additif pour les bases d’onguent et conditionneurs de crème pour le toucher lisse sur la peau pour des utilisations cosmétiques. Il est un auxiliaire pour les émulsifiants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool, l’acétone, l’éther, le benzène, le chloroforme.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conservez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-92-5
Formule moléculaire C18H38O
Poids moléculaire (g/mol) 270.501
Numéro MDL MFCD00002823
Clé InChI GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme stearyl alcohol, 1-octadecanol, octadecanol, octadecyl alcohol, n-octadecanol, 1-hydroxyoctadecane, n-1-octadecanol, stearol, n-octadecyl alcohol, stearic alcohol
CID PubChem 8221
ChEBI CHEBI:32154
Nom IUPAC octadécane-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octadecanol
Point de fusion 56°C to 60°C
Point d’ébullition 210°C (15 mm)
Point d’éclair 174°C (345°F)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 500 g
Beilstein 1362907
Merck Index 14,8805
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in alcohol,acetone,ether,benzene,chloroform.
Poids de la formule 270.5
Pourcentage de pureté 97%