Learn More
1-Octadecanol, TRC
Code produit 30137818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137818 100 g 100g
30132982 5 g 5g
17987614 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137818 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO235480100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-92-5
Formule moléculaire C18 H38 O
Poids moléculaire (g/mol) 270.49
Synonyme Octadecan-1-ol, 1-Octadecanol (8CI, 9CI, ACI), 1-Hydroxyoctadecane, 1-Stearyl alcohol, Adol 62, Adol 64, Adol 68, Alfol 18, Alfol 18NF, Atalco S, Cachalot S 43, CO 1895, CO 1895F, CO 1897, CO 1898, Conol 1675, Conol 30F, Conol 30S, Conol 30SS, Crodacol S, Crodacol S 70, Crodacol S 95, Crodacol S 95 NF, Crodacol S 95EP, Elocol C 1899, Ginol 18, Hainol 18SS, Hyfatol 18-95, Hyfatol 18-98, Kalchol 8098, Kalcohl 80, Kalcohl 8098, Kalcohl 8099, Kalcol 8098, Kolliwax SA, Lanette 18, Lanette 18DEO, Lanette-S 3, Lanol S, Laurex 18, Lorol 28, Lorol C 18, n-Octadecanol, n-Octadecyl alcohol, Nacol 18-98, Nacol 1898, Nacol C 18, NSC 5379, Octadecanol, Octadecyl alcohol, Rofamol, Sipol S, Siponol S, Siponol SC, Speziol C 18 Pharma, Stearafine Pure, Stearic alcohol, Stearol, Stearyl alcohol, Stearyl alcohol NX, Steraffine, Tego Alkanol 18, ThaiOL 1898, VLTN 6
Nom IUPAC octadécane-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Stearyl alcohol (Octadecanol)
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
Poids de la formule 270.2923