Learn More
1-octadécène, 90 %, technique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10215420 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10215420 1 L Flacon en verre 1L
11984421 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10215420 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129310010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.20€
    53.65€ / 1L
    Économisez 8.55€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 112-88-9 | C18H36 | 252.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-88-9
Formule moléculaire C18H36
Poids moléculaire (g/mol) 252.48
Clé InChI CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-octadecene, octadecene, alpha-octadecene, .alpha.-octadecene, unii-h5zuq6v4ak, octadecene-1, h5zuq6v4ak, alkenes, c14-20 .alpha., 1-octadecene, analytical standard, linear octadecene
CID PubChem 8217
ChEBI CHEBI:30824
Nom IUPAC Octadéc-1-ène
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octadecene
Point de fusion 17.5°C
Couleur Incolore à ambre
Densité 0.7890g/mL
Point d’ébullition 315°C
Point d’éclair 154°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)15CH=CH2
Indice de réfraction 1.4435 to 1.4455
Quantité 1 L
Beilstein 01,226
Gravité spécifique 0.789
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether, petroleum and, coal-tar solvents
Viscosité 3.6 mm2/s (40°C)
Poids de la formule 252.48
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Octadecene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.