Learn More
1-octadécène, technique. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11313136 250 mL 250mL
11323136 1000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11313136 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11004.AK
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 112-88-9 | C18H36 | 252.486 g/mol
1-Octadecene is an inexpensive solvent having high boiling point. Due to this property, it replaces the heat transfer fluids such as dowthem A or therminol 66 and used in the synthesis of high quality CdSe quantum dots (nano crystal made up of semiconductor materials). These quantum dots find application in transistors, diode lasers and solar cells. It is also used as a solvent for the synthesis of iron oxide nanospheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-octadécène est un solvant peu coûteux dont le point d’ébullition est élevé. En raison de cette propriété, il remplace les fluides de transfert thermique tels que le Dowtherm A ou le therminol 66 et il est utilisé dans la synthèse de points quantiques CdSe de haute qualité (nano cristal composé de matériaux semi-conducteurs). Ces points quantiques trouvent leur application dans les transistors, les lasers à diodes et les cellules solaires. Il est également utilisé comme solvant pour la synthèse des nanosphères d’oxyde de fer.
Solubilité
Miscible avec l’alcool, l’acétone et l’éther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Éviter toute réaction avec des acides forts de Lewis ou minéraux. Les initiateurs de radicaux libres doivent être évités. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-88-9
Formule moléculaire C18H36
Poids moléculaire (g/mol) 252.486
Numéro MDL MFCD00009003
Clé InChI CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-octadecene, octadecene, alpha-octadecene, .alpha.-octadecene, unii-h5zuq6v4ak, octadecene-1, h5zuq6v4ak, alkenes, c14-20 .alpha., 1-octadecene, analytical standard, linear octadecene
CID PubChem 8217
ChEBI CHEBI:30824
Nom IUPAC Octadéc-1-ène
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octadecene
Point de fusion 15°C to 17°C
Densité 0.789
Point d’ébullition 178°C to 179°C (15 mmHg)
Point d’éclair 154°C (309°F)
Indice de réfraction 1.444
Quantité 250 mL
Beilstein 1761067
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,acetone and ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 252.48
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Octadecene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octadecene