Learn More
1-Octadécyclamine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348266 25 g 25g
11358266 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348266 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15458.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 124-30-1 | C18H39N | 269.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
1-octadécylamine est utilisé comme émulsifiant d’asphalte, lubrifiant et dispersants. Il agit comme un surfactant cationique et trouve des applications dont les bases de rinçage de cheveux, les conservateurs de bois, les adoucisseurs textiles, les auxiliaires de teinture et les aides au broyage de pigments. Il est utilisé dans la chaudière comme additif, ce qui empêche la corrosion due à la vapeur. Il s’agit d’un bloc de construction de base utilisé comme intermédiaire dans la préparation de leurs dérivés d’amines, éthoxylates et amides. Les nanocristaux d’oxyde de métal ayant une taille et une forme contrôlées sont préparés par décomposition thermique de nitrates métalliques avec l’octadécylamine.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’alcool, l’éther, le benzène et l’acétone. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-30-1
Formule moléculaire C18H39N
Poids moléculaire (g/mol) 269.52
Numéro MDL MFCD00008159
Clé InChI REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octadecylamine, 1-octadecanamine, stearylamine, 1-octadecylamine, octadecanamine, stearamine, 1-aminooctadecane, n-octadecylamine, n-stearylamine, armofilm
CID PubChem 15793
ChEBI CHEBI:63866
Nom IUPAC octadecan-1-amine
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octadecylamine
Point de fusion 53°C to 55°C
Densité 0.862
Point d’ébullition 180°C to 183°C (5 mmHg)
Point d’éclair 148°C (298°F)
Formule linéaire CH3(CH2)17NH2
Quantité 25 g
Beilstein 636111
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,alcohol,ether,benzene and acetone.Insoluble in water.
Poids de la formule 269.52
Pourcentage de pureté 95%