Learn More
1-octadécyne, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496097 1 g 1g
15406107 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496097 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33288.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 629-89-0 | C18H34 | 250.47 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-89-0
Formule moléculaire C18H34
Poids moléculaire (g/mol) 250.47
Numéro MDL MFCD00015088
Clé InChI IYDNQWWOZQLMRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-octadecyne, octadecyne, octadec-1-in, cetylacetylene, hexadecylacetylene, acmc-1b2rb, qspl 036
CID PubChem 69425
Nom IUPAC Octadéc-1-yne
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octadecyne
Point de fusion 21°C to 24°C
Densité 0.803
Point d’ébullition 313°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 250.47
Pourcentage de pureté ≥97%