Learn More
Sel de sodium d’acide 1-octanesulfonique, qualité HPLC, J.T. Baker™
Code produit 15578054 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15578054 25 g Flacon en verre ambré à col large 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15578054 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 281805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    459.26€
    327.49€ / 25g
    Économisez 131.77€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-02-2027
Solvants de haute pureté pour une utilisation dans les séparations analytiques et préparatives
    Pour la chromatographie par paires d’ions de composés de base
Identifiants chimiques
CAS 5324-84-5
Formule moléculaire C8H17NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 216.27
Numéro MDL MFCD00007544
Clé InChI HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
CID PubChem 23669624
SMILES [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octanesulfonic Acid Sodium Salt
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1L = 0.00kg
Nom IUPAC sodium;octane-1-sulfonate
Poids de la formule 216.27
Qualité HPLC
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-OCTANESULFONIC ACID SODIUM SALT
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-OCTANESULFONIC ACID SODIUM SALT