Learn More
Acide 1-octanesulfonique, sel de sodium, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10529562 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10529562 25 g 25g
10386352 5 g 5g
10061822 100 g 100g
11306725 100 g 100g
15264714 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10529562 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 384770250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.00€
    400.65€ / 25g
    Économisez 75.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Acide 1-octanesulfonique, sel de sodium, qualité HPLC, Acros Organics, quantité :25 g, blanc, point de fusion :> 300°C, poids moléculaire :216,28, pourcentage de pureté :> -98,0 %
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour chromatographie par appariement d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5324-84-5
Formule moléculaire C8H17NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 216.27
Numéro MDL MFCD00007544
Clé InChI HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
CID PubChem 23669624
SMILES [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Absorbance (0.25M aqueous solution), (0.25 M aqueous solution) at 0nm, 0.04 max. at 260nm, 0.05 max. at 240nm, 0.05 max. at 250nm, 0.075 max. at 230nm, 0.1 max. at 220nm, 0.2 max. at 210nm, 0.3 max. at 200nm
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7SO3Na
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: 4g/L in methanol
Nom IUPAC Sodium ;octane-1-sulfonate
Poids de la formule 216.28
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.