Learn More
Acide 1-octanesulfonique, sel de sodium monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10165070 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10165070 5 g Flacon en verre 5g
10266450 25 g Flacon en verre 25g
11954561 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10165070 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 206140050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.75€
    73.50€ / 5g
    Économisez 2.25€
    2% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 207596-29-0 | C8H19NaO4S | 234.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 207596-29-0
Formule moléculaire C8H19NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 234.29
Numéro MDL MFCD00149551
Clé InChI MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium octane-1-sulfonate hydrate, 1-octanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-octanesulfonate monohydrate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, monohydrate, sodium 1-octanesulfonate hydrate, 1-octane sulfonic acid, na, acmc-20p1dl, ksc496c2b, sodium1-octanesulfonatemonohydrate, potassium hydrate octane-1-sulfonate
CID PubChem 23666339
Nom IUPAC Sodium ; octane-1-sulfonate ; hydrate
SMILES O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Octanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7SO3Na·H2O
Quantité 5 g
Beilstein 04,III,25
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: 4g/l methanol
Poids de la formule 234.3
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre fine