Learn More
Sel sodique d’acide 1-octanesulfonique, monohydraté, 99,7 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Code produit 11422572 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422572 25 g -
17881371 5 g 5g
11432572 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422572 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215177825
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Spécification
Nom de l’article Acide 1-octanesulfonique, sel de sodium, monohydraté
Contenu et stockage Stockage à température ambiante (15°C à 30°C)
Forme Poudre cristalline
Quantité 25 g
Aspect Blanc