Learn More
Sel sodique d’acide 1-octanesulfonique, monohydraté, 99,7 %, pour analyse HPLC, MP Biomedicals™
Code produit 17881371 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17881371 5 g 5g
11422572 25 g -
11432572 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17881371 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215177805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.10€
    42.00€ / 5g
    Économisez 2.10€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Spécification
Nom de l’article Acide 1-octanesulfonique, sel de sodium, monohydraté
Contenu et stockage Stockage à température ambiante (15°C à 30°C)
Forme Poudre cristalline
Quantité 5 g
Aspect Blanc