Learn More
Sel de sodium de l'acide 1-octanesulfonique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Octanesulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 5324-84-5 |
| Formule moléculaire | C8H17NaO3S |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Bio-Terge PAS 8, Bio-Terge PAS 8SF, NAS 8RF, NAS-FAL, Sodium 1-Octanesulfonate, Sodium Capryl Sulfonate, Sodium n-Octanesulfonate, Sodium n-Octylsulfonate, Sodium Octanesulfonate, Sodium Octylsulfonate, Witconate NAS-FAL |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| SMILES | O=S(CCCCCCCC)(O[Na])=O |
| Nom IUPAC | sodium;octane-1-sulfonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 216.27 |
| Poids de la formule | 216.0796 |