Learn More
1-octanethiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15562283 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 kg
Conditionnement:
2kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15562283 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15562283 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 157480020
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octanethiol
CAS 111-88-6
Point de fusion -49.0°C
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 197.0°C to 200.0°C
Point d’éclair 68°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Formule moléculaire C8H18S
Formule linéaire CH3(CH2)7SH
Indice de réfraction 1.4525 to 1.4545
Numéro MDL MFCD00004912
Quantité 2 kg
Gravité spécifique 0.84
Synonyme 1-octanethiol, 1-mercaptooctane, n-octyl mercaptan, octyl mercaptan, octanethiol, octylthiol, 1-octylthiol, n-octanethiol, octylmercaptan, n-octylthiol
Clé InChI KZCOBXFFBQJQHH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCS
Nom IUPAC octane-1-thiol
Poids moléculaire (g/mol) 146.29
CID PubChem 8144
Poids de la formule 146.29
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Octanethiol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.