Learn More
1-octanéthiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397176
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11397176 100 mL 100mL
11307186 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11397176 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07195.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 111-88-6 | C8H18S | 146.29 g/mol
1-Octanethiol can be used to improve charge injection by creating a monolayer of this material on gold source-drain electrode surfaces for bottom-contact thin-film transistors (TFTs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’1-octanéthiol peut être utilisé pour améliorer l’injection de charge en créant une monocouche de ce matériau sur les surfaces d’électrodes de vidange de source d’or pour les transistors en couches minces (TTF) organiques de contact inférieur.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-88-6
Formule moléculaire C8H18S
Poids moléculaire (g/mol) 146.29
Numéro MDL MFCD00004912
Clé InChI KZCOBXFFBQJQHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-octanethiol, 1-mercaptooctane, n-octyl mercaptan, octyl mercaptan, octanethiol, octylthiol, 1-octylthiol, n-octanethiol, octylmercaptan, n-octylthiol
CID PubChem 8144
Nom IUPAC octane-1-thiol
SMILES CCCCCCCCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octanethiol
Point de fusion -49°C
Densité 0.843
Point d’ébullition 197°C to 199°C
Point d’éclair 68°C (154°F)
Indice de réfraction 1.455
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3082
Beilstein 1733101
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 146.29
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Octanethiol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octanethiol