Learn More
1-Octanethiol, TRC
Code produit 30424323
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30424323 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424323 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO14856350MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octanethiol
CAS 111-88-6
Formule moléculaire C8 H18 S
Quantité 50 mg
Synonyme 1-Mercaptooctane, 1-Octyl mercaptan, 1-Octylthiol, NSC 151955, NSC 41903, O 0025, Octyl mercaptan, Octylthiol, Thiokalcol 08, n-Octanethiol, n-Octyl mercaptan, n-Octylthiol
Formule InChI InChI=1S/C8H18S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
SMILES CCCCCCCCS
Nom IUPAC octane-1-thiol
Poids moléculaire (g/mol) 146.294
Poids de la formule 146.1129