Learn More
1-Octanethiol, TRC
Code produit 30411258
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30411258 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30411258 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO14856310ML
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octanethiol
CAS 111-88-6
Formule moléculaire C8 H18 S
Quantité 10 mL
Synonyme 1-Mercaptooctane, 1-Octyl mercaptan, 1-Octylthiol, NSC 151955, NSC 41903, O 0025, Octyl mercaptan, Octylthiol, Thiokalcol 08, n-Octanethiol, n-Octyl mercaptan, n-Octylthiol
Formule InChI InChI=1S/C8H18S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
SMILES CCCCCCCCS
Nom IUPAC octane-1-thiol
Poids moléculaire (g/mol) 146.294
Poids de la formule 146.1129