Learn More
1-octanol, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10254720 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10254720 1 L Flacon en verre 1L
10236803 250 mL Flacon en verre 250mL
10615202 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10073763 25 L Tambour métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10254720 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150630010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.20€
    63.65€ / 1L
    Économisez 6.55€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 111-87-5 | C8H18O | 130.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-87-5
Formule moléculaire C8H18O
Poids moléculaire (g/mol) 130.23
Numéro MDL MFCD00002988
Clé InChI KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
CID PubChem 957
ChEBI CHEBI:16188
Nom IUPAC octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -16.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8240g/mL
Point d’ébullition 195.0°C
Point d’éclair 81°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7OH
Indice de réfraction 1.4280 to 1.4310
Quantité 1 L
Beilstein 01, 418
Merck Index 15, 6840
Gravité spécifique 0.824
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether,and mineral oil,soluble in propylene glycol,insoluble in glycerol
Viscosité 9 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 130.23
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Octanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.