Learn More
1-octanol, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99 %, Solstice
Description
- Pour HPLC et synthèse organique
- Solvants polyvalents de haute pureté
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Octanol |
| Note relative au nom | CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99% |
| CAS | 111-87-5 |
| Absorbance | max. 1.0 à 215 nm, max. 0,01 à 400 nm, max. 0,01 à 300 nm, max. 0,05 à 250 nm, max. 0,20 à 235 nm, max. 0,50 à 225 nm |
| % max. CAS | 100.0000% |
| Point de fusion | -15 °C (littérature) |
| Densité | 0,827 g/mL à 25 °C(lit.) |
| Point d’ébullition | 194 °C |
| Point d’éclair | 80 °C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Octanol
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.