Learn More
1-Octanol, ReagentPlus™, 99 %, Solstice
Code produit 15611040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Boîte en acier inoxydable
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
20L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15611040 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15621040 20 L Boîte en acier inoxydable 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15611040 Fournisseur Fluka Code fournisseur 1126152.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    123.30€ / 2.5L
    Économisez 26.70€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-03-2027
Ajouter au panier
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-87-5
Formule moléculaire C8H18O
Poids moléculaire (g/mol) 130.23
Numéro MDL MFCD00002988
Clé InChI KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
CID PubChem 957
ChEBI CHEBI:16188
Nom IUPAC octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 1-Octanol
Point de fusion -15 °C
Couleur Incolore
Densité 0,827g/mL à 25 °C
Point d’ébullition 196 °C
Point d’éclair 80 °C (°176 F)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7OH
Indice de réfraction n20/D 1.429(litt.)
Quantité 2.5 L
Beilstein 1697461
Densité de vapeur 4,5 (contre l’air)
Poids de la formule 130,23g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanol
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Sicherheitshinweis
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Octan-1-ol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.