Learn More
1-Octanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Octanol |
| CAS | 111-87-5 |
| Formule moléculaire | C8 H18 O |
| Quantité | 50 mL |
| Synonyme | 1-Octanol, Octyl alcohol (8CI), 1-Hydroxyoctane, Alfol 8, CO 898, CO 898 (solvent), Caprylic alcohol, Caprylyl alcohol, Heptyl carbinol, Kalcohl 0898, Kalcol 0898, Lorol C 8-98, NSC 9823, Octanol, Octilin, Sipol L8, n-Octan-1-ol, n-Octanol, n-Octyl alcohol |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCO |
| Nom IUPAC | octan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.23 |
| Poids de la formule | 130.1358 |