Learn More
1-octén-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499982
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499982 50 g 50g
11489982 10 g 10g
11409992 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499982 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12079.18
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3391-86-4 | C8H16O | 128.215 g/mol
Used as a flavoring agent in cheese and chocolate. Used as a perfuming agent in cosmetic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme aromatisant dans le fromage et le chocolat. Utilisé comme agent de parfumerie dans lʼindustrie cosmétique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Maintenir le récipient bien fermé. Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3391-86-4
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.215
Numéro MDL MFCD00004589
Clé InChI VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-octen-3-ol, vinyl amyl carbinol, 1-vinylhexanol, 3-hydroxy-1-octene, amyl vinyl carbinol, mushroom alcohol, matsutake alcohol, vinyl hexanol, pentyl vinyl carbinol, matsuica alcohol
CID PubChem 18827
ChEBI CHEBI:34118
Nom IUPAC Oct-1-én3-ol
SMILES CCCCCC(C=C)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Octen-3-ol
Point de fusion -49°C
Densité 0.833
Point d’ébullition 173°C to 175°C
Point d’éclair 61°C (141°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.437
Quantité 50 g
Beilstein 1744110
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 128.22
Pourcentage de pureté 98%