Learn More
1-octén-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10637672 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10637672 25 g Flacon en verre 25g
10406242 5 g Flacon en verre 5g
10616524 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10637672 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129470250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.10€
    32.65€ / 25g
    Économisez 6.45€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3391-86-4 | C8H16O | 128.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3391-86-4
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.22
Numéro MDL MFCD00004589
Clé InChI VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-octen-3-ol, vinyl amyl carbinol, 1-vinylhexanol, 3-hydroxy-1-octene, amyl vinyl carbinol, mushroom alcohol, matsutake alcohol, vinyl hexanol, pentyl vinyl carbinol, matsuica alcohol
CID PubChem 18827
ChEBI CHEBI:34118
Nom IUPAC Oct-1-én3-ol
SMILES CCCCCC(C=C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Octen-3-ol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8370g/mL
Point d’ébullition 174.0°C
Point d’éclair 68°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)4CH(OH)CH=CH2
Indice de réfraction 1.4340 to 1.4420
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.837
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 128.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Octen-3-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.